Documenti fondamentali
G8523
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Growth Hormone antibody produced in mouse
clone GH-C2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-hGH
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Clone
GH-C2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200
radioimmunoassay: 1:1,200
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Specificità
The antibody reacts specifically against both natural and recombinant hGH in RIA and ELISA. It shows no cross-reactivity to LH, TSH, glucagon, HCG, HPL, insulin, and prolactin.
Immunogeno
recombinant hGH
Stato fisico
Supplied as diluted ascites fluid containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)