G8046
Anti-phospho-G3BP (pSer149) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-G3BP1, Anti-GAP SH3 domain-binding protein, Anti-HDH-VIII, Anti-RAS-GTPase-activating protein SH3-domain binding protein 1, Anti-human DNA helicase VIII
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~68 kDa
Reattività contro le specie
human, rat (predicted), mouse (predicted)
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of human K562 and HeLa cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer149)
Informazioni sul gene
human ... G3BP1(10146)
mouse ... G3bp1(27041)
rat ... G3bp1(171092)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol