G7639
D-Glucosamine 2,3-disulfate disodium salt
Sinonimo/i:
2-Deoxy-2-sulfamino-D-glucopyranose 3-sulfate
About This Item
Formula condensata:
C6H11NO11S2Na2
Numero CAS:
Peso molecolare:
383.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na].OCC1OC(O)C(NS(O)(=O)=O)C(OS(O)(=O)=O)C1O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)