G7278
Gly-Gly
BioXtra, pH 4.5-6.0 (1 M in H2O), ≥99% (titration)
Sinonimo/i:
Diglicina, Glicil-glicina
About This Item
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥99% (titration)
Impurezze
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
Perdita
≤0.05% loss on drying, 110 °C
pH
4.5-6.0 (1 M in H2O)
Intervallo di pH utile
7.5-8.9
pKa (25 °C)
8.2
Solubilità
H2O: 1 M, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.00001%
Ba: ≤0.0005%
Bi: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0005%
Co: ≤0.0005%
Cr: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Li: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.0005%
Mo: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.02%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Assorbimento
≤0.072 at 280 in H2O at 1 M
≤0.075 at 260 in H2O at 1 M
Stringa SMILE
NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
YMAWOPBAYDPSLA-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC15A1(6564)
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?