Documenti fondamentali
G7166
Sigma-Aldrich
D-Glucaro-δ-lactam potassium salt
solid, from microbial
Sinonimo/i:
(2R,3R,4S,5R)-3,4,5-Trihydroxy-6-oxo-2-piperidinecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO6
Peso molecolare:
191.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161501
ID PubChem:
Origine biologica
microbial
Forma fisica
solid
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]1O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H9NO6.K/c8-2-1(6(12)13)7-5(11)4(10)3(2)9;/h1-4,8-10H,(H,7,11)(H,12,13);/q;+1/p-1/t1-,2-,3+,4-;/m1./s1
UMYRZBUKBVTAIM-GMTPAUIDSA-M
Applicazioni
Inhibitor for bovine liver β-glucuronidase.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3