Documenti fondamentali
G6535
Sigma-Aldrich
Arg-Arg-Gastrin Fragment 22-30 human
Sinonimo/i:
Arg-Arg-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C57H89N17O23
Numero CAS:
Peso molecolare:
1380.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C57H89N17O23/c1-27(2)24-38(74-50(92)32(7-5-23-64-57(61)62)67-47(89)31(58)6-4-22-63-56(59)60)55(97)72-37(16-21-44(84)85)54(96)71-36(15-20-43(82)83)53(95)70-35(14-19-42(80)81)52(94)69-34(13-18-41(78)79)51(93)68-33(12-17-40(76)77)49(91)66-28(3)46(88)73-39(48(90)65-26-45(86)87)25-29-8-10-30(75)11-9-29/h8-11,27-28,31-39,75H,4-7,12-26,58H2,1-3H3,(H,65,90)(H,66,91)(H,67,89)(H,68,93)(H,69,94)(H,70,95)(H,71,96)(H,72,97)(H,73,88)(H,74,92)(H,76,77)(H,78,79)(H,80,81)(H,82,83)(H,84,85)(H,86,87)(H4,59,60,63)(H4,61,62,64)/t28-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-/m0/s1
IZPALEYOHFCFHY-UYZDLLKLSA-N
Substrati
Substrate for tyrosine kinase
Altre note
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Phosphorylation of a synthetic gastrin peptide by the tyrosine kinase of A431 cell membranes.
G S Baldwin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 109(3), 656-663 (1982-12-15)