Key Documents
G5787
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-[3,4-3H]
≥95% (Radiochemical Purity), aqueous ethanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥95% (Radiochemical Purity)
Forma fisica
aqueous ethanol solution
Grado di funzionalizzazione
30-80 Ci/mmol
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[3H]C([3H])([C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])C(O)=O
Confezionamento
serum bottle
Stato fisico
Aqueous solution containing 2% ethanol