G5048
Geranylgeranylacetone
Sinonimo/i:
6,10,14,18-Tetramethyl-5,9,13,17-nonadecatetraen-2-one, mixture of (5E,9E,13E) and (5Z,9E,13E) isomers, GGA, Selbex, Teprenone, UNII-S8S8451A4O
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
oil
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Colore
clear
Solubilità
DMSO: >5 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C23H38O/c1-19(2)11-7-12-20(3)13-8-14-21(4)15-9-16-22(5)17-10-18-23(6)24/h11,13,15,17H,7-10,12,14,16,18H2,1-6H3/b20-13+,21-15+,22-17+
HUCXKZBETONXFO-NJFMWZAGSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3