G4795
Anti-GLUT10 (SLC2A10) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Glucose Transporter 10, Anti-Solute Carrier Family 2 (Facilitated Glucose Transporter) Member 10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~57 kDa by calculation
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1:500-1:1,000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC2A10(81031)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)