Documenti fondamentali
G4629
Sigma-Aldrich
Gly-Leu amide hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3O2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Stato
solid
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.CC(C)CC(N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C8H17N3O2.ClH/c1-5(2)3-6(9)8(13)11-4-7(10)12;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,10,12)(H,11,13);1H
KYTGIFFOKKUBSP-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)