G4173
Anti-GLUT4 antibody produced in rabbit
1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
GLUT4 Antibody - Anti-GLUT4 antibody produced in rabbit, Glut4 Antibody, Anti-Glucose transporter 4, Anti-SLC2A4
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ≥58 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.5 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using C2C12 cells
western blot: 1-2 μg/mL using C2C12 cell lysate and HepG2 cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SLC2A4(6517)
mouse ... Slc2a4(20528)
rat ... Slc2a4(25139)
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)