G4144
Gly-Arg-Ala-Asp-Ser-Pro-Lys
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
GRADSPK
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H51N11O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
729.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥97% (HPLC)
Composizione
Peptide content, ~60%
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CN)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Azioni biochim/fisiol
Negative control peptide for the integrin-binding peptide GRGDSPK.
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Clément Faye et al.
The Journal of biological chemistry, 284(33), 22029-22040 (2009-06-09)
Endostatin is an endogenous inhibitor of angiogenesis. Although several endothelial cell surface molecules have been reported to interact with endostatin, its molecular mechanism of action is not fully elucidated. We used surface plasmon resonance assays to characterize interactions between endostatin