Documenti
G3751
Sigma-Aldrich
Glu-Val-Phe
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H27N3O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(NC(=O)C(N)CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C19H27N3O6/c1-11(2)16(22-17(25)13(20)8-9-15(23)24)18(26)21-14(19(27)28)10-12-6-4-3-5-7-12/h3-7,11,13-14,16H,8-10,20H2,1-2H3,(H,21,26)(H,22,25)(H,23,24)(H,27,28)
FVGOGEGGQLNZGH-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
P Bohley et al.
Biomedica biochimica acta, 50(4-6), 343-346 (1991-01-01)
Cellular proteins may be designated to fast degradation by their N-terminal amino acids, and especially a N-terminal arginine residue should have an extremely destabilizing effect on cytosol proteins. We investigated the post-translational arginylation of cytosol proteins and especially of ornithine