Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H25ClFN5O3S2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
671.03
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥97% (HPLC)
form
solid
mp
259.8-262.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: 9 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CS(=O)(=O)CCNCc1nc(cs1)-c2ccc3ncnc(Nc4ccc(OCc5cccc(F)c5)c(Cl)c4)c3c2
InChI
1S/C28H25ClFN5O3S2.2ClH/c1-40(36,37)10-9-31-14-27-35-25(16-39-27)19-5-7-24-22(12-19)28(33-17-32-24)34-21-6-8-26(23(29)13-21)38-15-18-3-2-4-20(30)11-18;;/h2-8,11-13,16-17,31H,9-10,14-15H2,1H3,(H,32,33,34);2*1H
InChI key
WIMITXDBYLKRKB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent dual ErbB-2/EGFR tyrosine kinase inhibitor. IC50= 0.01 and 0.014 μM for EGFR and ErbB-2. Orally active.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?