Documenti fondamentali
G2127
Sigma-Aldrich
Gly-Lys hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N3O3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.70
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Cl.NCCCCC(NC(=O)CN)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)