Merck
G2008
D-Gulose
~95%, syrup
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-118-9
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95%
form
syrup
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)