Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H25Cl2N3O3 · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
color
off-white
solubility
ethanol: 4.0 mg/mL, DMSO: >50 mg/mL, H2O: 8.5 mg/mL
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.COC(=O)N1CCN(C(CN2CCCC2)C1)C(=O)Cc3ccc(Cl)c(Cl)c3
InChI
1S/C19H25Cl2N3O3.C4H4O4/c1-27-19(26)23-8-9-24(15(13-23)12-22-6-2-3-7-22)18(25)11-14-4-5-16(20)17(21)10-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,10,15H,2-3,6-9,11-13H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI key
ABTNETSDXZBJTE-WLHGVMLRSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
GR 89696 fumarate salt has been used as a κ κ2 opioid receptor (KOR) agonist to study its anti-scratching and antipruritic effects on monkeys.
Biochem/physiol Actions
GR 89696 fumarate is a selective κ2 opioid receptor agonist.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from GlaxoSmithKline
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?