Documenti fondamentali
G1110MM-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
configured for MerMade
Sinonimo/i:
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H54N7O8P
Numero CAS:
Peso molecolare:
839.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Origine biologica
non-animal source
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Saggio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Stato
powder or granules
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (G111041-01)
pkg of 1 × 10 g (G111028-01)
pkg of 6 × 10 g (G111028-06)
pkg of 6 × 5 g (G111085-06)
tecniche
oligo synthesis: suitable
Impurezze
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
Colore
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
Compatibilità
configured for MerMade
Profilo del nucleoside
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)