Documenti fondamentali
G0512
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid γ-(3-carboxy-4-hydroxyanilide)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H14N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
Stato
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O6/c13-8(12(19)20)2-4-10(16)14-6-1-3-9(15)7(5-6)11(17)18/h1,3,5,8,15H,2,4,13H2,(H,14,16)(H,17,18)(H,19,20)/t8-/m0/s1
SXXQCQDCWZFRGY-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)