Documenti fondamentali
F9761
Sigma-Aldrich
1-Fluoro-1-deoxy-D-fructose
~98% (TLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11FO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.15
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~98% (TLC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H11FO5/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h4-6,8,10-12H,1-2H2
RSKQTWRWSVXAHS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)