F9553
FTI-276 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[2-(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine trifluoroacetate salt
About This Item
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
film
Condizioni di stoccaggio
desiccated
under inert gas
Colore
off-white
Solubilità
H2O: >5 mg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C21H27N3O3S2.C2HF3O2/c1-29-10-9-19(21(26)27)24-20(25)17-8-7-16(23-12-15(22)13-28)11-18(17)14-5-3-2-4-6-14;3-2(4,5)1(6)7/h2-8,11,15,19,23,28H,9-10,12-13,22H2,1H3,(H,24,25)(H,26,27);(H,6,7)/t15-,19+;/m1./s1
IAVHISGQCODLHL-WSCVZUBPSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?