Vai a
F9381
Fluorometholone
≥98%
Sinonimo/i:
11β,17α-Dihydroxy-9-fluoro-6-methyl-1,4-pregnadiene-3,20-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 132.00
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 354.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H29FO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.46
EC Number:
207-041-5
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352212
MDL number:
Assay:
≥98%
CHF 132.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98%
SMILES string
C[C@H]1C[C@H]2[C@@H]3CC[C@](O)(C(C)=O)[C@@]3(C)C[C@H](O)[C@]2(F)[C@@]4(C)C=CC(=O)C=C14
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-9-17-15-6-8-21(27,13(2)24)20(15,4)11-18(26)22(17,23)19(3)7-5-14(25)10-16(12)19/h5,7,10,12,15,17-18,26-27H,6,8-9,11H2,1-4H3/t12-,15-,17-,18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
FAOZLTXFLGPHNG-KNAQIMQKSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Application
  • Topical fluorometholone treatment and desiccating stress change inflammatory protein expression in tears.: This research explores the changes in tear protein expression due to topical fluorometholone and environmental stress, offering insights into ocular surface inflammatory responses (Nättinen et al., 2018).
  • General Pharmacokinetic Model for Topically Administered Ocular Drug Dosage Forms.: This study provides a pharmacokinetic model applicable to topical ocular medications, including fluorometholone, enhancing understanding of drug dynamics in eye treatments (Deng et al., 2016).
Biochem/physiol Actions
Clinically significant in allergic conjunctivitis and as anti-inflammatory following cataract surgery.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
127800734166BP573
Fluorometholone ≥98%
Sigma-Aldrich
F9381
Fluorometholone
Fluorometholone United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1278007
Fluorometholone
Betamethasone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34166
Betamethasone
Fluorometholone British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP573
Fluorometholone
description
≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorometholone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)