F9255
Furaltadone hydrochloride
Sinonimo/i:
5-Morpholinomethyl-3-(5-nitrofurfurylideneamino)-2-oxazolidinone
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.O=C1OC(CN2CCOCC2)CN1\N=C\c3ccc(o3)N(=O)=O
InChI
1S/C13H16N4O6.ClH/c18-13-16(14-7-10-1-2-12(22-10)17(19)20)9-11(23-13)8-15-3-5-21-6-4-15;/h1-2,7,11H,3-6,8-9H2;1H/b14-7+;
PPSVFZXMDMUIGB-FJUODKGNSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3