Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 508.00 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to light brown
solubility
DMSO: ≥40 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)C(=O)COC(=O)c2cccc(NC(=O)c3ccc(cc3[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)c2
InChI
1S/C23H17N3O8/c1-14-5-7-15(8-6-14)21(27)13-34-23(29)16-3-2-4-17(11-16)24-22(28)19-10-9-18(25(30)31)12-20(19)26(32)33/h2-12H,13H2,1H3,(H,24,28)
InChI key
XVUOIWIIQVGWAJ-UHFFFAOYSA-N
Application
- to study the effects ofFM19G11-loaded gold nanoparticles (NPs) on self-renewal and proliferation of ependymal stem progenitor cells (epSPCs) of mice
- to study its effects on the O6-methylguanine DNA-methyltransferase (MGMT) expression in glioblastoma (GBM) cells
- to study its effects on microphthalmia-associated transcription factor (MITF) expression in melanoma cell line
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: ≥40 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color off-white to light brown | color off-white to purple | color white to beige | color white to beige |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?