F8527
Monoclonal Anti-CD45−FITC/CD14-PE DUAL-TAG™ antibody produced in mouse
clone BRA-55/UCHM-1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
FITC conjugate
phycoerythrin (R-PE) conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BRA-55/UCHM-1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 20 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG1/IgG2a
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... CD14(929) , PTPRC(5788)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)