Merck
F8390
Carestream® filter
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41105341
Material:
75mm (3 in) square gelatin filters
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
75mm (3 in) square gelatin filters
size
75 mm (3 in.) × 75 mm
General description
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
Features and Benefits
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)