Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H11FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]c2cc(F)ccc12
InChI
1S/C10H11FN2/c11-8-1-2-9-7(3-4-12)6-13-10(9)5-8/h1-2,5-6,13H,3-4,12H2
InChI key
BQTOKMYKZPCPRW-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?