F7125
6-Aminofluorescein
~95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Fluoresceinamine isomer II
About This Item
Saggio
~95% (HPLC)
Punto di fusione
285 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?