Vai a
F6889
Famotidine
histamine receptor antagonist
Sinonimo/i:
N′-(Aminosulfonyl)-3-([2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methylthio)propanamidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 138.00
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 158.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 526.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H15N7O2S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
337.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
CHF 138.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Famotidine,
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
N\C(N)=N\c1nc(CSCCC(=N)NS(N)(=O)=O)cs1
InChI
1S/C8H15N7O2S3/c9-6(15-20(12,16)17)1-2-18-3-5-4-19-8(13-5)14-7(10)11/h4H,1-3H2,(H2,9,15)(H2,12,16,17)(H4,10,11,13,14)
InChI key
XUFQPHANEAPEMJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Application
Famotidine has been used to test its effect on the human ether-a-go-go-related gene (hERG) binding transfected in HEK293 membrane. It has also been used in polycaprolactone based drug delivery studies.
Biochem/physiol Actions
H2 histamine receptor antagonist; anti-ulcer agent
Famotidine is not effective on muscarinic and nicotinic receptors. It competitively inhibits the secretion of gastric acid and elicits mucosal injury protection.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F0005000BP6531269200
Famotidine
Sigma-Aldrich
F6889
Famotidine
Famotidine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0005000
Famotidine
Famotidine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP653
Famotidine
Famotidine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269200
Famotidine
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Gene Information
human ... HRH2(3274)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Famotidine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)