F6256
5-Fluoro-1-(tetrahydro-2-furyl)uracil
Sinonimo/i:
Ftorafur, Tegafur
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Punto di fusione
171-173 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC1=CN(C2CCCO2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13)
WFWLQNSHRPWKFK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?