Documenti fondamentali
F6147
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-3-14C
~95% (Radiochemical Purity), methanol solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H10
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
~95% (Radiochemical Purity)
Forma fisica
methanol solution
Grado di funzionalizzazione
40-60 mCi per mmol
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4[14cH]ccc-2c34
Confezionamento
Sealed ampule
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3