Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
FCH2CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.08
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartirefractive index
n20/D 1.422 (lit.)
bp
102-103 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC(O)CF
InChI
1S/C3H7FO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
InChI key
PQDNJBQKAXAXBQ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?