Vai a
F4505
m-Fluoro-DL-tyrosine
≥98%, suitable for ligand binding assays
Sinonimo/i:
3-fluoro-tyrosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 442.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
FC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.18
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
206-964-0
MDL number:
CHF 442.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
m-Fluoro-DL-tyrosine,
assay
≥98%
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
280 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)c(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10FNO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)
InChI key
VIIAUOZUUGXERI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
M-Fluorotyrosine (m-Fluoro-DL-tyrosine) may be substituted for tyrosine in the biosynthesis of proteins such as β-galactosidases (Escherichia coli), bacteriorhodopsin and intestinal microvillar enzymes, eg. aminopeptidase N, to study the effect of halogenated tryosines on the proteins properties.
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)