Merck
F3641
Firefly Lantern Extract
powder
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352204
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
storage temp.
−20°C
Packaging
Package size based on weight of dried lanterns extracted
Physical form
Glycine buffered, with added luciferin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Firefly Lantern Extract
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)