Documenti fondamentali
F3514
Supelco
2-Fluorophenyl 2-nitrophenyl ether
Sinonimo/i:
2-Fluoro-2′-nitrodiphenyl ether
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OC6H4NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.20
Beilstein:
4457734
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
Densità
1.315 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1Oc2ccccc2F
InChI
1S/C12H8FNO3/c13-9-5-1-3-7-11(9)17-12-8-4-2-6-10(12)14(15)16/h1-8H
XVZDYNSMGNIZSS-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
257.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
125.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)