F3427
Fluorescein-β-D-galactopyranoside polyacrylamide
powder
Sinonimo/i:
β-D-Gal-PAA-FI
About This Item
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?