Merck
F2514
Fmoc-L-proline Sasrin® resin ester
200-400 mesh
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
extent of labeling
0.3-0.8 mmol FMOC-amino acid per g resin
particle size
200-400 mesh
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
Application
For peptide synthesis. Peptides can be cleaved from the resin with 0.5-1% CF3CO2H in CH2Cl2.
Other Notes
N-Fmoc-amino acid ester of 3-methoxy-4-oxymethyl-phenoxymethylated 1% divinylbenzene cross-linked polystyrene.
Legal Information
Sasrin is a registered trademark of Bachem Bioscience Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)