Documenti fondamentali
F2385
Sigma-Aldrich
N-Formyl-Met-Leu-Phe-Lys acetate salt
≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H43N5O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
565.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Saggio
≥90% (HPLC)
Temperatura di conservazione
−20°C
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Further studies on the structural requirements for synthetic peptide chemoattractants.
R J Freer et al.
Biochemistry, 19(11), 2404-2410 (1980-05-27)