Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H6FNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
crystalline
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
≥99%
form
crystalline
color
colorless to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc2[nH]cc(C=O)c2c1
InChI
1S/C9H6FNO/c10-7-1-2-9-8(3-7)6(5-12)4-11-9/h1-5,11H
InChI key
YUAJKGBLPVLADK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Rosaline Y C Hsu et al.
iScience, 23(5), 101038-101038 (2020-04-29)
Telomeres are maintained by telomerase or in a subset of cancer cells by a homologous recombination (HR)-based mechanism, Alternative Lengthening of Telomeres (ALT). The mechanisms regulating telomere-homeostasis in ALT cells remain unclear. We report that a replication initiator protein, Origin
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| F2001-1G | 04061822378216 |