Merck
F1661
Barnstead/Thermolyne® Dewars, Bio-Cane series
Bio-Cane 47
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103000
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
static liquid nitrogen 0.37 L/day (average consumption), storage 1512 vial(s)
manufacturer/tradename
Barnstead International CK509X4, Bio-Cane 47
capacity
47 L
diam. × H
20 in. (51 cm) × 26 1/2 in. (67 cm)
neck size
5 in. (12.7 cm)
General description
A can and cane cryopreservation system with features to meet the requirements of almost any research lab: available in five sizes for small- to large-scale sample storage; unsurpassed temperature uniformity with low liquid nitrogen consumption rates; secure locking hasp prevents unauthorized access; each Biocane vessel includes six stainless steel canisters that accommodate Nalgene CryoCanes or similar storage systems. CryoCanes not included.
Legal Information
Bio-Cane is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)