Vai a
F1293
Finasteride
≥98% (HPLC), Selective 5α-reductase inhibitor, powder
Sinonimo/i:
N-(2-methyl-2-propyl)-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-ene-17β-carboxamide, N-tert-Butyl-3-oxo-4-aza-5α-androst-1-en-17β-carboxamide, MK-906
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 248.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H36N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.54
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32120505
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 248.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Finasteride, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](C(=O)NC(C)(C)C)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)C=CC(=O)N2
InChI
1S/C23H36N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h11,13-18H,6-10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,18+,22-,23+/m0/s1
InChI key
DBEPLOCGEIEOCV-WSBQPABSSA-N
Application
Finasteride has been used:
  • as a component of L-15 media to investigate the effects of finasteride exposure on brain, liver and testis tissues
  • in culture medium to treat tumor cells in vitro
  • as a positive control to treat benign prostatic hyperplasia (BPH)
  • to examine its effect on structural and molecular biology on the ventral prostate of senile mice
Biochem/physiol Actions
Finasteride can reduce serum and scalp dihydrotestosterone (DHT) by preventing the transformation of testosterone to DHT. It is usually used to manage benign prostate hyperplasia and pattern hair loss in male. Finasteride possesses androgen-distracting properties.
Selective 5α-reductase inhibitor; antiandrogen.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
Y0000090BP7401270402
Finasteride ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
F1293
Finasteride
Finasteride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000090
Finasteride
Finasteride British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP740
Finasteride
Finasteride United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1270402
Finasteride
description
≥98% (HPLC), powder
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
form
powder
form
-
form
solid
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finasteride
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 3
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is this product soluble in distilled water? I need this information because I am planning a scientific experiment.
    1 answer
    1. This material is only slightly soluble in water at a reported rate of 11.7 mg/L. The solubility of this product is tested in DMSO at a minimum rate of 20 mg/mL, with most lots soluble at 40 mg/mL. Other reported solvents include chloroform, ethanol, methanol and n-propanol. Following solubilization in any of the solvents listed above, stock solutions may typically be diluted with aqueous solvents or buffers.