Documenti fondamentali
F1152
Sigma-Aldrich
Forskolin-Agarose
lyophilized powder
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111000
Stato
lyophilized powder
Grado di funzionalizzazione
1-3 μmol per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Attivazione matrice
epichlorohydrin
Gruppi immobilizzati alla matrice
amide to carboxyl of succinyl
Braccio spaziatore
9 atoms
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Can be used to purify the catalytic subunit of adenylate cyclase.
Stato fisico
Lyophilized powder stabilized with lactose
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
E Pfeuffer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 82(10), 3086-3090 (1985-05-01)
The guanosine 5'-[beta, gamma-imido]triphosphate (p[NH]ppG)-activated adenylate cyclase from rabbit myocardial membranes was purified approximately equal to 60,000-fold to a specific activity of 15 mumol X mg-1 X min-1 by Lubrol PX extraction, affinity chromatography, and gel permeation HPLC. The major