Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16F3N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.72
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidrug control
USDEA Schedule IV
SMILES string
Cl.CCN[C@H](C)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H16F3N.ClH/c1-3-16-9(2)7-10-5-4-6-11(8-10)12(13,14)15;/h4-6,8-9,16H,3,7H2,1-2H3;1H/t9-;/m1./s1
InChI key
ZXKXJHAOUFHNAS-SBSPUUFOSA-N
Biochem/physiol Actions
Less active enantiomer
Neurotoxic on prolonged administration or at high dosage; releases serotonin from axon terminals by a nonexocytotic mechanism; anorectic.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Recent studies in the clinical pharmacology of anorectic drugs.
Silverstone, et al.
Recent Adv. Obes. Res., 5, 285-285 (1986)
Re: Estimate of deaths due to valvular insufficiency attributable to the use of benfluorex in France.
Nicolas Deltour et al.
Pharmacoepidemiology and drug safety, 21(6), 584-585 (2012-04-21)
Can benfluorex induce congenital malformations?
I Lacroix et al.
Diabetes & metabolism, 38(4), 373-374 (2012-05-09)