Passa al contenuto
F1028
Farnesyl pyrophosphate-[1-3H(N)] triammonium salt
aqueous ethanol solution
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H37N3O7P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
433.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
aqueous ethanol solution
extent of labeling
15-30 Ci/mmol
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.[H]C(OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
Packaging
Packaged under Nitrogen
Physical form
Ethanol: water (1:1) containing 0.25 M ammonium bicarbonate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)