Vai a
F0762
N-Formyl-Met-Leu-Phe-o-fluorobenzylamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H37FN4O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
528.68
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC=O)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCc2ccccc2F
InChI
1S/C28H37FN4O4S/c1-19(2)15-24(32-27(36)23(31-18-34)13-14-38-3)28(37)33-25(16-20-9-5-4-6-10-20)26(35)30-17-21-11-7-8-12-22(21)29/h4-12,18-19,23-25H,13-17H2,1-3H3,(H,30,35)(H,31,34)(H,32,36)(H,33,37)
InChI key
LTOZIPKEOGLEJO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Formyl-Met-Leu-Phe-o-fluorobenzylamide is a C-terminal blocked derivative of the chemotatic/chemoattractant tripeptide fMLF. N-Formyl-Met-Leu-Phe-o-fluorobenzylamide may be used to probe human formyl peptide receptors and fMLF functions.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)