F0176
Anti-FLI-1 antibody produced in sheep
fractionated antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
Origine biologica
sheep
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
fractionated antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 52 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable using whole extracts from mouse erythroleukemia cell lines, DP16-1 and CB7 and human T-cell line.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FLI1(2313)
mouse ... Fli1(14247)
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol