Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® TTR-221 (Global)
Feature:
Holds 5 x plates
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartifeature
Holds 5 x plates
manufacturer/tradename
Eppendorf® TTR-221 (Global)
General description
Microplate racks for Eppendorf incubated shakers.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Microplate Rack
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?