Documenti fondamentali
EPS44I040010
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
for flasks 2L LBR, Innova(R) S44i
Produttore/marchio commerciale
S44I040010
Eppendorf®
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatible with single unit of Eppendorf Innova S44i. For double stacking the stacking kit EPS44I041005 required in addition
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)