Documenti fondamentali
EPS44I040006
Eppendorf® Dedicated Platform
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
Caratteristiche
for flasks 2000 mL, Innova(R) S44i
Produttore/marchio commerciale
S44I040006
Eppendorf®
Categorie correlate
Descrizione generale
Dedicated ppendorf shelves to hold various volume size flasks securely while shaking in Innova S44i.
Dedicated shelf for the Innova S44i. Holds up to 15 x 2 L Erlenmeyer flasks.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)