Documenti fondamentali
EPM1334-9927
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
Scegli un formato
1 EA
CHF 888.00
CHF 888.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 888.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
CHF 888.00
Spedizione prevista il24 aprile 2025
Caratteristiche
3 x 4 L Erlenmeyer flasks
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1334-9927 (Global)
Lungh. × largh.
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrizione generale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)